Learn More
Alfa Aesar™ 2-Methylvaleraldehyde, 98%
Code produit 11421247
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11421247 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11421247 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur B24199.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Applications
2-Methylvaleraldehyde is used as an intermediate to manufacture organic compounds (pharmaceuticals, odorants and flavorings)
Solubility
Soluble in water (4.2g/L at 25°C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylvaleraldehyde
CAS 123-15-9
Point de fusion -100°C
Point d’ébullition 119°C to 120°C
Point d’éclair 16°C (62°F)
Odeur Like Aldehyde
Formule moléculaire C6H12O
Numéro MDL MFCD00006986
Quantité 100 g
Numéro UN UN2367
Beilstein 1739423
Synonyme 2-methylvaleraldehyde, methyl valeraldehyde, pentanal, 2-methyl, 2-formylpentane, 2-methylpentaldehyde, valeraldehyde, 2-methyl, 2-methylvaleric aldehyde, pentanal, methyl, alpha-methylpentanal, alpha-methylpentenal
Clé InChI FTZILAQGHINQQR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC(C)C=O
Nom IUPAC 2-methylpentanal
Poids moléculaire (g/mol) 100.161
CID PubChem 31245
Poids de la formule 100.16
Pourcentage de pureté 98%