Learn More
Hirschmann™ Microburettes de 2 ml de classe AS avec robinet d’arrêt droit Bang
Code produit 13108009
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 ml
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
13108009 2 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13108009 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 3300140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    357.00€
    333.90€ / 2 pièces
    Économisez 23.10€
    6% de réduction
Expédition estimée: 27-10-2026
Avec bandes Schellbach de modèle Bang pour une meilleure lisibilité.
  • Classe AS
  • Fabriqué en verre borosilicaté DURAN™ pour une résistance aux produits chimiques et aux chocs thermiques
  • Marques de graduation bleues
  • Conformité certifiée, avec identification des lots datée
  • Robinet d’arrêt droit avec clé de terre standard en verre
  • Robinet d’arrêt dans le tube de remplissage avec clé en verre
  • Graduation de type cercle du point principal
  • Étalonnées pour EX
  • Conformes aux normes DIN EN ISO 385
Spécification
Capacité (métrique) 2 ml
Matériau Verre borosilicaté
Graduations 0,01 mL
Comprend Bang, bandes Schellbach
Balance Bleu
Robinets d’arrêt Droit
Matériau du robinet d’arrêt Verre
Tolérance ±0,01 ml
Type Microburette
Class Classe AS
Certifications/Conformité DIN EN ISO 385