Learn More
Thermo Scientific™ TheraPure™ 2'-MOE-5mC Phosphoramidite, serum vial bottle
Code produit 18084090 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18084090 1 g 1g
18054060 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18084090 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 27102002
 Article restreint
En stock
2'-MOE-5mC CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside 5-methyl-cytidine (5mC) with 2'-O-methoxy-ethyl (MOE) protection, for use in oligonucleotide synthesis.
2'-MOE-5mC CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside 5-methyl-cytidine (5mC) with 2'-O-methoxy-ethyl (MOE) protection, for use in oligonucleotide synthesis. Located in the ideal oligo position, 2'-O-methoxy-ethyl (MOE) modifications display nuclease resistance, fewer off-target effects, and slightly increased hybridization affinities. These phosphoramidites are commonly used for oligos designed for antisense, siRNA, aptamer, or gRNA-based research. The TheraPure trademark denotes our highest level of phosphoramidite purity, developed with the greatest stringency of high definition analytics and tightly controlled impurity profiles and, therefore, ideal for any therapeutic application. This product is supplied in a 20-mL amber bottle with a serum vial neck style, which is compatible with most Applied Biosystems synthesizers and AKTA synthesizers.
Le CEP 2’-MOE-5mC est un phosphoramidite contenant 5’ DMT et le nucléoside 5-méthyl-cytidine (5mC) avec une protection 2’-O-méthoxy-éthyle (MOE), pour une utilisation dans la synthèse d’oligonucléotides. Situées dans la position d’oligo idéale, les modifications de 2’-O-méthoxy-éthyle (MOE) présentent une résistance aux nucléases, une réduction des effets non ciblés et une légère augmentation des affinités d’hybridation. Ces phosphoramidites sont couramment utilisés pour les oligos conçus pour la recherche basée sur l’antisens, l’ARNic, l’aptamère ou l’ARNg. La marque TheraPure indique notre plus haut niveau de pureté des phosphoramidites, développés avec la plus grande rigueur d’analyses haute définition et de profils d’impuretés rigoureusement contrôlés et est donc idéale pour toute application thérapeutique. Ce produit est fourni dans un flacon ambré de 20 ml avec un type de col de flacon de sérum, compatible avec la plupart des synthétiseurs Applied Biosystems et des synthétiseurs AKTA.
Caractéristiques :
• Nom chimique complet : 5’-O-(4,4’-diméthoxytrityl)-2’-O-méthoxyéthyl-5-méthyl-N4-benzoyl-cytidine-3’-O-[(2-cyanoéthyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite
• Formule moléculaire : C50H60N5O10P
• Base : 5mC
• Protection de base : Bz
• Poids de la formule : 922,0 g/mol
• Numéro CAS : 163759-94-2
• Pureté HPLC : ≥ 99 % ; Impureté M-11 ≤ 0,01 %
• Pureté RMN 31P : ≥ 99 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Synthétiseurs AKTA, synthétiseurs Applied Biosystems
Type de produit CEP 2in-MOE-5mC
Contenu et stockage Conserver dans le congélateur (à -20°C ou moins).
Type de nucléoside Cytidine (C)
Caractéristiques des réactifs 2in-MOE modifié
Conditions d’expédition Température ambiante
Pureté 99 %
Quantité 1 g
Type de réactif Phosphoramidite
Qualité TheraPure™
Type d’acide nucléique ARN
Gamme de produits TheraPure
Forme Poudre