Learn More
2-Morpholino--thiazole--carbalaldéhyde,1,3-thiazole-5-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10694575
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10694575 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10545164 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10694575 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC62404CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 1011-41-2
Formule moléculaire C8H10N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 198.24
Numéro MDL MFCD01568825
Clé InChI VDZWHWVAMDQEBT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-morpholino-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-morpholin-4-yl-thiazole-5-carbaldehyde, 2-morpholinothiazole-5-carbaldehyde, acmc-20anpj, morpholinothiazolecarbaldehyde, 5-formyl-2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole, 5-thiazolecarboxaldehyde,2-4-morpholinyl, 2-4-morpholinyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
CID PubChem 1479770
Nom IUPAC 2-(morpholin-4-yl)-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
SMILES O=CC1=CN=C(S1)N1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Morpholino-1, 3-thiazole-5-carbaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 198.25
Pourcentage de pureté 97%