Learn More
Acide 2-morpholino-1,3-thiazole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10748055
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10748055 1 g Flacon en verre ambré 1g
10103874 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10659505 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10748055 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC62401DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 332345-29-6
Formule moléculaire C8H10N2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 214.239
Clé InChI NILKOMDINYFEEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-morpholino-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-morpholin-4-yl-thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-4-morpholinyl
CID PubChem 15475835
Nom IUPAC Acide 2-morpholine-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxylique
SMILES C1COCCN1C2=NC=C(S2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-morpholino-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 214.24
Pourcentage de pureté 97%