Learn More
(2-Morpholino-3-pyridinyl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2-Morpholino-3-pyridinyl)methanol |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 2-morpholino-3-pyridinyl methanol, 2-morpholin-4-yl pyridin-3-yl methanol, 3-pyridinemethanol,2-4-morpholinyl, 2-morpholinopyridin-3-yl methanol, 3-pyridinemethanol, 2-4-morpholinyl, 2-morpholin-4-ylpyridin-3-yl methanol, 2-morpholin-4-yl-3-pyridyl methan-1-ol |
| Poids de la formule | 194.23 |
| Pourcentage de pureté | 97% |