Learn More
2-morpholino-5-nitrobenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10243232
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10243232 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10243232 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RH01290DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Morpholino-5-nitrobenzaldehyde
CAS 30742-62-2
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C11H12N2O4
Numéro MDL MFCD00439921
Quantité 1 g
Synonyme 2-morpholino-5-nitrobenzaldehyde, 2-morpholin-4-yl-5-nitrobenzaldehyde, 2-morpholino-5-nitrobenzenecarbaldehyde, 2-4-morpholinyl-5-nitrobenzaldehyde, 4-2-formyl-4-nitrophenyl morpholine, 2-morpholin-4-yl-5-nitro-benzaldehyde, 3-formyl-4-morpholin-4-yl nitrobenzene, benzaldehyde, 2-4-morpholinyl-5-nitro
Clé InChI PCGDWIWUQDHQLK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COCCN1C2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])C=O
Nom IUPAC 2-morpholin-4-yl-5-nitrobenzaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 236.227
CID PubChem 2794872
Poids de la formule 236.23
Pourcentage de pureté 97%