Learn More
2-morpholino-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10413435
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10413435 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10413435 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC57804DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Morpholino-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
CAS 886851-50-9
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C12H12F3NO2
Numéro MDL MFCD09025884
Quantité 1 g
Synonyme 2-morpholino-5-trifluoromethyl benzaldehyde, 2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde,2-4-morpholinyl-5-trifluoromethyl
Clé InChI DIQGXZKPOSSQDH-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(F)C1=CC(C=O)=C(C=C1)N1CCOCC1
Nom IUPAC 2-(morpholin-4-yl)-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Poids moléculaire (g/mol) 259.23
CID PubChem 18525882
Poids de la formule 259.23
Pourcentage de pureté 97%