Learn More
Acide 2-morpholino-5-(trifluorométhyl)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10782634
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10782634 1 g Flacon en verre ambré 1g
10347644 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10782634 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC57801DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 865471-20-1
Formule moléculaire C12H12F3NO3
Poids moléculaire (g/mol) 275.227
Numéro MDL MFCD09025883
Clé InChI PRECFTDWCNEEDB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-morpholino-5-trifluoromethyl benzoic acid, 2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid,2-4-morpholinyl-5-trifluoromethyl
CID PubChem 24229572
Nom IUPAC 2-morpholine-4-yl-5-(trifluorométhyl)benzoïque
SMILES C1COCCN1C2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)C(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Morpholino-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 275.22
Pourcentage de pureté 97%