Learn More
2-Morpholino-8-phenyl-4H-chromen-4-one, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30780408
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30780408 100 mg
30773216 50 mg
30772809 250 mg
30774769 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30780408 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD136896100mg
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Morpholino-8-phenyl-4H-chromen-4-one
CAS 154447-36-6
Formule moléculaire C19H17NO3
Numéro MDL MFCD00270881
Quantité 100 mg
SMILES O=C1C=C(N2CCOCC2)OC3=C1C=CC=C3C4=CC=CC=C4
Poids moléculaire (g/mol) 307.34
Pourcentage de pureté 98%