Learn More
2-Morpholinobenzaldehyde, 97%, BLD Pharm™
Code produit 31110382
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31110382 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31110382 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD131925g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Morpholinobenzaldehyde
CAS 58028-76-5
Formule moléculaire C11H13NO2
Numéro MDL MFCD00662562
Quantité 5 g
SMILES C2=C(N1CCOCC1)C(=CC=C2)C=O
Poids moléculaire (g/mol) 191.23
Pourcentage de pureté 97%