Learn More
Anhydride 2-morpholinobenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10374912
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10374912 10 g 10g
10019471 1 g 1g
10321925 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10374912 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SEW05383EA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 58028-76-5
Formule moléculaire C11H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 191.23
Numéro MDL MFCD00662562
Clé InChI GTTAEWVBVHSDLX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-morpholinobenzaldehyde, 2-morpholin-4-yl-benzaldehyde, 2-4-morpholino benzaldehyde, 2-morpholin-4-yl benzaldehyde, benzaldehyde, 2-4-morpholinyl, morpholinobenzaldehyde, pubchem16276, acmc-1b05v, 2-morpholinobenzenecarbaldehyde, 4-2-formylphenyl morpholine
CID PubChem 2737010
Nom IUPAC 2-morpholine-4-ylbenzaldéhyde
SMILES O=CC1=CC=CC=C1N1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Morpholinobenzaldehyde
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 191.23
Pourcentage de pureté 97%