Learn More
2-Morpholinobenzylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Morpholinobenzylamine |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 192.26 |
| Pourcentage de pureté | 95% |