Learn More
2-Morpholinobenzylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10202932
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10202932 250 mg 250mg
10477422 1 g 1g
10036904 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10202932 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC24313CB
 Article restreint
Expédition estimée: 27-07-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 204078-48-8
Formule moléculaire C11H16N2O
Poids moléculaire (g/mol) 192.26
Numéro MDL MFCD03086183
Clé InChI RNYURNUANACIKS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-morpholinobenzylamine, 2-morpholinophenyl methanamine, 2-morpholin-4-yl phenyl methanamine, 2-morpholin-4-yl-benzylamine, 2-morpholin-4-yl benzylamine, 2-4-morpholinyl phenyl methanamine, 1-2-morpholin-4-yl phenyl methanamine, 2-morpholin-4-ylphenyl methylamine, 2-morpholino benzylamine, 2-morpholin-4-ylbenzylamine
CID PubChem 2776563
Nom IUPAC 1-[2-(morpholin-4-yl)phenyl]methanamine
SMILES NCC1=CC=CC=C1N1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Morpholinobenzylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 192.26
Pourcentage de pureté 95%