Learn More
2-Morpholinobenzylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10477422
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10477422 1 g 1g
10202932 250 mg 250mg
10036904 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10477422 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC24313DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 204078-48-8
Formule moléculaire C11H16N2O
Poids moléculaire (g/mol) 192.26
Numéro MDL MFCD03086183
Clé InChI RNYURNUANACIKS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-morpholinobenzylamine, 2-morpholinophenyl methanamine, 2-morpholin-4-yl phenyl methanamine, 2-morpholin-4-yl-benzylamine, 2-morpholin-4-yl benzylamine, 2-4-morpholinyl phenyl methanamine, 1-2-morpholin-4-yl phenyl methanamine, 2-morpholin-4-ylphenyl methylamine, 2-morpholino benzylamine, 2-morpholin-4-ylbenzylamine
CID PubChem 2776563
Nom IUPAC 1-[2-(morpholin-4-yl)phenyl]methanamine
SMILES NCC1=CC=CC=C1N1CCOCC1
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 2-Morpholinobenzylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 192.26
Pourcentage de pureté 95%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.