Learn More
2-morpholinoisonicotinaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10249342
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10249342 1 g Flacon en verre ambré 1g
10095772 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10249342 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC43104DA
Identifiants chimiques
CAS 864068-87-1
Formule moléculaire C10H12N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 192.22
Numéro MDL MFCD08060524
Clé InChI VMFCHBZYIHUMQE-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 7537563
SMILES O=CC1=CC(=NC=C1)N1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Morpholinoisonicotinaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 2-morpholinoisonicotinaldehyde, 2-morpholin-4-yl pyridine-4-carbaldehyde, 2-morpholin-4-yl pyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde,2-4-morpholinyl, 2-morpholin-4-yl isonicotinaldehyd, 2-morpholin-4-yl-pyridine-4-carbaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde, 2-4-morpholinyl
Nom IUPAC 2-morpholine-4-ylpyridine-4-carbalaldéhyde
Poids de la formule 192.22
Pourcentage de pureté 97%