Learn More
Acide 2-morpholinoisonicotinique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10163264
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10163264 1 g Flacon en verre ambré 1g
10101913 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10163264 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC43101DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 295349-64-3
Formule moléculaire C10H12N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 208.217
Numéro MDL MFCD03411666
Clé InChI OVOIVNZYILYGKU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-morpholinoisonicotinic acid, 2-morpholin-4-ylisonicotinic acid, 2-morpholin-4-yl-isonicotinic acid, 2-morpholin-4-yl pyridine-4-carboxylic acid, 2-morpholinopyridine-4-carboxylic acid, 2-4-morpholinyl isonicotinic acid, 2-4-morpholinyl-pyridine-4-carboxylic acid, 2-morpholin-4-yl isonicotinic acid, 2-4-morpholinyl-4-pyridinecarboxylic acid, 2-4-morpholinyl-isonitinic acid
CID PubChem 2762479
Nom IUPAC Acide 2-morpholine-4-ylpyridine-4-carboxylique
SMILES C1COCCN1C2=NC=CC(=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Morpholinoisonicotinic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 208.22
Pourcentage de pureté 97%