Learn More
2-(morpholinométhyl)benzaldéhyde 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10554004
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10554004 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10554004 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC48604CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(morpholinomethyl)benzaldehyde
CAS 736991-21-2
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C12H15NO2
Numéro MDL MFCD07782412
Quantité 250 mg
Synonyme 2-morpholinomethyl benzaldehyde, 2-morpholin-4-ylmethyl benzaldehyde, morpholinomethylbenzaldehyde, 4-2-carboxaldehydebenzyl morpholine, 2-morpholin-4-yl methyl benzaldehyde
Clé InChI YPZNTOVVELIJGI-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=CC1=CC=CC=C1CN1CCOCC1
Nom IUPAC 2-[(morpholine-4-yl)méthyle]benzaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 205.26
CID PubChem 18525826
Poids de la formule 205.26