Learn More
[2-(morpholinométhyl)phényl]méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | [2-(Morpholinomethyl)phenyl]methanol |
| CAS | 91271-63-5 |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Formule moléculaire | C12H17NO2 |
| Numéro MDL | MFCD03211251 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2-morpholinomethyl phenyl methanol, 2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methanol, 2-morpholinomethyl-benzylalkohol, o-morpholin-1-yl methyl benzyl alcohol, benzenemethanol, 2-4-morpholinylmethyl, 2-morpholin-4-yl methyl phenyl methanol, 2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methan-1-ol, 2-morpholin-4-yl-methyl-phenyl-methanol hydrochloride, 2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methanol saltdata: hcl |
| Show More |