Learn More
2-Morpholinophénol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10213472
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10213472 1 g 1g
10762503 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10213472 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur S08696DA
 Article restreint
Expédition estimée: 27-07-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 41536-44-1
Formule moléculaire C10H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 179.219
Numéro MDL MFCD00051674
Clé InChI VMPYFWTYGZZUMY-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2795394
Nom IUPAC 2-morpholine-4-ylphénol
SMILES C1COCCN1C2=CC=CC=C2O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Morpholinophenol
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 2-morpholinophenol, 2-morpholin-4-yl phenol, 2-4-morpholino phenol, phenol, 2-4-morpholinyl, 2-4-morpholinyl phenol, 2-morpholin-4-yl-phenol, 2-4-morpholinyl-phenol, phenol,2-4-morpholinyl
Poids de la formule 179.22
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Morpholinophenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.