Learn More
(2-Morpholinophényl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10563032
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10563032 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10059361 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10563032 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC24309CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 465514-33-4
Formule moléculaire C11H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 193.25
Numéro MDL MFCD03086181
Clé InChI MYGVYNRBQSAMIF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-morpholin-4-yl-phenyl methanol, 2-morpholinophenyl methanol, 2-morpholin-4-yl phenyl methanol, 2-morpholin-4-ylphenyl methanol, benzenemethanol,2-4-morpholinyl, 2-morpholinophenylmethanol, 2-morpholin-4-ylphenyl methan-1-ol
CID PubChem 2776562
SMILES OCC1=CC=CC=C1N1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau (2-Morpholinophenyl)methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Nom IUPAC [2-(morpholin-4-yl)phenyl]methanol
Poids de la formule 193.24
Pourcentage de pureté 97%