Learn More
2-Morpholinopyrimidine-5-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10768245
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10768245 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10400944 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10768245 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC69504CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 842974-69-0
Formule moléculaire C9H11N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 193.206
Numéro MDL MFCD06589848
Clé InChI XDMVIYFKCVJZHK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-morpholinopyrimidine-5-carbaldehyde, 2-morpholin-4-yl-pyrimidine-5-carbaldehyde, 2-morpholin-4-yl pyrimidine-5-carbaldehyde, 2-4-morpholinyl-5-pyrimidinecarbaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde,2-4-morpholinyl, 2-morpholin-4-ylpyrimidine-5-carboaldehyde, 2-morpholin-4-yl pyrimidine-5-carboaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 2-4-morpholinyl
CID PubChem 3160978
Nom IUPAC 2-morpholine-4-ylpyrimidine-5-carbalaldéhyde
SMILES C1COCCN1C2=NC=C(C=N2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Morpholinopyrimidine-5-carbaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 193.2
Pourcentage de pureté 97%