Learn More
Acide 2-morpholinopyrimidine-5-carboxylique, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10490934
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10490934 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10162834 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10490934 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC69501CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 253315-05-8
Formule moléculaire C9H11N3O3
Poids moléculaire (g/mol) 209.205
Numéro MDL MFCD06589849
Clé InChI WMPUFHIOPXMZFI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-morpholinopyrimidine-5-carboxylic acid, 2-morpholin-4-yl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-morpholin-4-yl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-4-morpholinyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-4-morpholinyl, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-4-morpholinyl
CID PubChem 3160979
Nom IUPAC Acide 2-morpholine-4-ylpyrimidine-5-carboxylique
SMILES C1COCCN1C2=NC=C(C=N2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Morpholinopyrimidine-5-carboxylic acid
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 209.2
Pourcentage de pureté 95%