Learn More
2-(Morpholinosulfonyl)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10682285
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10682285 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10275314 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10682285 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC69604CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 862500-24-1
Formule moléculaire C11H13NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 255.288
Numéro MDL MFCD09817561
Clé InChI GSDGTTZDQFKUBA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-morpholinosulfonyl benzaldehyde, 2-morpholine-4-sulfonyl benzaldehyde, 2-morpholin-4-ylsulfonyl benzaldehyde, 2-morpholin-4-ylsulphonyl benzaldehyde, benzaldehyde,2-4-morpholinylsulfonyl
CID PubChem 24229770
Nom IUPAC 2-morpholine-4-ylsulfonylbenzaldéhyde
SMILES C1COCCN1S(=O)(=O)C2=CC=CC=C2C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Morpholinosulfonyl)benzaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 255.29
Pourcentage de pureté 97%