Learn More
Acide 2-(morpholinosulfonyl)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10152984
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10152984 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10777865 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10152984 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC69601CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 87223-34-5
Formule moléculaire C11H13NO5S
Poids moléculaire (g/mol) 271.287
Numéro MDL MFCD09813541
Clé InChI YTQKWJNSSYODEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-morpholinosulfonyl benzoic acid, 2-morpholine-4-sulfonyl benzoic acid, 2-morpholin-4-ylsulfonyl benzoic acid, benzoic acid,2-4-morpholinylsulfonyl, 2-morpholin-4-ylsulphonyl benzoic acid
CID PubChem 13140207
Nom IUPAC Acide 2-morpholine-4-ylsulfonylbenzoïque
SMILES C1COCCN1S(=O)(=O)C2=CC=CC=C2C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Morpholinosulfonyl)benzoic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 271.29
Pourcentage de pureté 97%