Learn More
Chlorhydrate de 2-(Morpholinosulfonyl)benzylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10657864
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10657864 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10235994 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10657864 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC69663CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 918812-18-7
Formule moléculaire C11H17ClN2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 292.778
Numéro MDL MFCD09284586
Clé InChI RMMDNVBLYNZQFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-morpholinosulfonyl benzylamine hydrochloride, 1-2-morpholin-4-ylsulfonyl phenyl methanamine hydrochloride, 2-morpholine-4-sulfonyl phenyl methanamine hydrochloride, 1-2-morpholine-4-sulfonyl phenyl methanamine hydrochloride, 2-morpholinosulfonyl phenyl methanamine hydrochloride, 2-morpholinosulfonyl phenyl methanamine hydrochloride salt, 1-2-morpholine-4-sulfonyl phenyl methanamine-hydrogen chloride 1/1
CID PubChem 16320333
Nom IUPAC (2-morpholine-4-ylsulfonylphényl)méthanamine ;chlorhydrate
SMILES C1COCCN1S(=O)(=O)C2=CC=CC=C2CN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Morpholinosulfonyl)benzylamine hydrochloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 292.79
Pourcentage de pureté 97%