Learn More
[2-(morpholinosulfonyl)phényl]méthanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10622675
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10622675 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10622675 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC69609DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau [2-(Morpholinosulfonyl)phenyl]methanol
CAS 937796-15-1
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C11H15NO4S
Numéro MDL MFCD09817562
Quantité 1 g
Synonyme 2-morpholinosulfonyl phenyl methanol, 2-morpholine-4-sulfonyl phenyl methanol, 2-4-morpholinylsulfonyl phenyl methanol, 2-morpholinosulfonyl phenyl methanol,97+%, 4-2-hydroxymethyl phenyl sulfonyl morpholine
Clé InChI BOQHDNNWBAICEW-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC1=CC=CC=C1S(=O)(=O)N1CCOCC1
Nom IUPAC [2-(morpholine-4-sulfonyl)phenyl]methanol
Poids moléculaire (g/mol) 257.30
CID PubChem 24229772
Poids de la formule 257.31
Pourcentage de pureté 97%