Learn More
2-(Morpholinothio)benzothiazole, TRC
Code produit 30482577
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30482577 2.5 g 2.50g
30471582 250 mg 250mg
30465194 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30482577 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM7327832.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 102-77-2
Formule moléculaire C11H12N2OS2
Poids moléculaire (g/mol) 252.35
Synonyme Benzothiazole, 2-(4-morpholinylthio)- (ACI), 2-(4-Morpholinylthio)benzothiazole (ACI), Benzothiazole, 2-(morpholinothio)- (6CI, 7CI, 8CI), Morpholine, 4-(2-benzothiazolylthio)- (9CI), 2-(4-Morpholinothio)benzothiazole, 2-(4-Morpholinylmercapto)benzothiazole, 2-(Morpholin-4-ylsulfanyl)-1,3-benzothiazole, 2-(Morpholinothio)benzothiazole, 2-Benzothiazolesulfenemorpholide, 2-Benzothiazolesulfenic acid morpholide, 2-Benzothiazolyl N-morpholino sulfide, 2-Benzothiazolylsulfenylmorpholine, 4-(2-Benzothiazolylthio)morpholine, Accel NS, Accelerator NS, Amax, Cure-rite OBTS, Delac MOR, MBS, MBS 80, Meramid M, N,N-(Oxydiethylene)benzothiazole-2-sulfenamide, N-(Oxidiethylene)-2-benzothiazolyl sulfenamide, N-Morpholino-2-benzothiazolylsulfenamide, N-Oxydiethyl-2-benzothiazolesulfenamide, N-Oxydiethylene-2-benzothiazolylsulfenamide, NOBS, NOBS Special, Nocceler MSA, Nocceler MSA-G, NS, NSC 70078, OBTS, Pilcure MOR, Rhenogran MBS 80, SA-M, Sanceler NOB, Santocure MBS, Santocure MOR, Soxinol NBS, Sulfenamide M, Sulfenax MOR, Vulcafor BSM, Vulcafor MBS, Vulkacit MOZ, Vulkacit MOZ/LG
Nom IUPAC 4-(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)morpholine
SMILES C1CN(CCO1)Sc2nc3ccccc3s2
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-(Morpholinothio)benzothiazole
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C11H12N2OS2/c1-2-4-10-9(3-1)12-11(15-10)16-13-5-7-14-8-6-13/h1-4H,5-8H2
Poids de la formule 252.0391