Learn More
Acide 2-N-BOC-amino-3-(4-tétrahydropyranyl)propionique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10672803 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10672803 500 mg Flacon en verre 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10672803 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 360485000
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-N-BOC-Amino-3-(4-tetrahydropyranyl)propionic acid
Note relative au nom 95%
CAS 182287-51-0
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C13H23NO5
Numéro MDL MFCD02683139
Quantité 500 mg
Synonyme 2-n-boc-amino-3-4-tetrahydropyranyl propionic acid, 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-tetrahydro-2h-pyran-4-yl propanoic acid, 2-boc-3-tetrahydropyran-4-yl-dl-alanine, n-tert-butoxycarbonyl-3-oxan-4-ylalanine, 2-tert-butoxycarbonylamino-3-tetrahydro-pyran-4-yl-propionic acid, 2-tert-butoxy carbonyl amino-3-oxan-4-yl propanoic acid, 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-oxan-4-yl propanoic acid, 2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino-3-oxan-4-yl propanoic acid, alpha-boc-amino tetrahydropyran-4-propanoic acid
Clé InChI NKYZORHKIYSSEL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1CCOCC1)C(=O)O
Nom IUPAC Acide -2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-(oxan-4-yl)propanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 273.33
CID PubChem 2734406
Poids de la formule 273.33
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Morceaux
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-N-BOC-Amino-3-(4-tetrahydropyranyl)propionic acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.