Learn More
2-(N-Boc-méthylamino)-5-iodo-3-méthylpyridine, 95 %
Code produit 15447685
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15447685 250 mg 250mg
11307209 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15447685 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27397.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 942206-08-8
Formule moléculaire C12H17IN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 348.184
Numéro MDL MFCD09037457
Clé InChI HWHYESISLPNYCT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-n-boc-methylamino-5-iodo-3-methylpyridine, tert-butyl n-5-iodo-3-methylpyridin-2-yl-n-methylcarbamate, 2-tert-butyloxycarbonyl-methylamino-5-iodo-3-methylpyridine, 2-boc-methylamino-5-iodo-3-methylpyridine, tert-butyl n-methyl-n-5-iodo-3-methyl-2-pyridyl carbamate, tert-butyl n-methyl-n-5-iodo-3-methylpyridin-2-yl carbamate
CID PubChem 42553030
Nom IUPAC tert-butyl N-(5-iodo-3-méthylpyridine-2-yl)-N-méthylcarbamate
SMILES CC1=CC(=CN=C1N(C)C(=O)OC(C)(C)C)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(N-Boc-methylamino)-5-iodo-3-methylpyridine
Point de fusion 97°C to 100°C
Quantité 250 mg
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 348.18
Pourcentage de pureté 95%