Learn More
2-N-Carbobenzyloxy-2-désoxy-D-glucosamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-N-Carbobenzyloxy-2-deoxy-D-glucosamine |
| CAS | 16684-31-4 |
| Formule moléculaire | C14 H19 N O7 |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H19NO7/c16-6-9-11(17)12(18)10(13(19)22-9)15-14(20)21-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-13,16-19H,6-7H2,(H,15,20)/t9-,10-,11-,12-,13?/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1OC(O)[C@H](NC(=O)OCc2ccccc2)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nom IUPAC | benzyl N-[(3R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-3-yl]carbamate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 313.3 |
| Poids de la formule | 313.1162 |