Learn More
2-(N-Fmoc-4-aminobutyl)-1,3-propanédiol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(N-Fmoc-4-aminobutyl)-1,3-propanediol |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H27NO4/c24-13-16(14-25)7-5-6-12-23-22(26)27-15-21-19-10-3-1-8-17(19)18-9-2-4-11-20(18)21/h1-4,8-11,16,21,24-25H,5-7,12-15H2,(H,23,26) |
| Poids de la formule | 369.194 |