Learn More
2-n-Hexylpyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11445113
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11445113 5 g 5g
11455113 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11445113 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12772.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 1129-69-7 | C11H17N | 163.264 g/mol
2-n-Hexylpyridine is used as an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-n-hexylpyridine est utilisé comme matière première importante et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Ce produit est relativement instable à température normale. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1129-69-7
Formule moléculaire C11H17N
Poids moléculaire (g/mol) 163.264
Numéro MDL MFCD00023552
Clé InChI NZLJDTKLZIMONR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine, 2-hexyl, 2-n-hexylpyridine, 2-n-hexyl pyridine, acmc-20antt, pyridine, 2-n-hexyl, 5-20-06-00161 beilstein handbook reference
CID PubChem 70797
Nom IUPAC 2-hexylpyridine
SMILES CCCCCCC1=CC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-n-Hexylpyridine
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 163.27
Pourcentage de pureté 98%