Learn More
2-n-Hexylthiophène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490503
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11490503 10 g 10g
11400513 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11490503 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12652.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 18794-77-9 | C10H16S | 168.30 g/mol
2-n-Hexylthiophene is used as a important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-n-hexylthiophène : matière première importante, intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et l’agrochimie.
Solubilité
Soluble dans la plupart des solvants organiques et l’éthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Entreposer dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18794-77-9
Formule moléculaire C10H16S
Poids moléculaire (g/mol) 168.30
Numéro MDL MFCD00022535
Clé InChI QZVHYFUVMQIGGM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiophene, 2-hexyl, 2-n-hexylthiophene, 2-hexyl-thiophene, hexylthiophene, thiophene, hexyl, 2-hexyl thiophene, 2-? hexylthiophene, 2-hexylthiophene, ksc179k7d
CID PubChem 87793
Nom IUPAC 2-hexylthiophène
SMILES CCCCCCC1=CC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-n-Hexylthiophene
Densité 0.935
Point d’ébullition 228°C to 230°C
Point d’éclair 100°C (212°F)
Indice de réfraction 1.496
Quantité 10 g
Beilstein 110220
Informations sur la solubilité Soluble in most organic solvents and ethanol Soluble . Insoluble in water.
Poids de la formule 168.3
Pourcentage de pureté 98%