Learn More
2-(N-Methyl-2-pyrrolidinyl)ethyl Chloride Hydrochloride, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(N-Methyl-2-pyrrolidinyl)ethyl Chloride Hydrochloride |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H14ClN.ClH/c1-9-6-2-3-7(9)4-5-8;/h7H,2-6H2,1H3;1H |
| Poids de la formule | 183.06 |