Learn More
2-[N,N-Bis(trifluorométhylsulfonyl)amino]-5-chloropyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11383836
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11383836 5 g 5g
11373836 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11383836 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16929.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 145100-51-2 | C7H3ClF6N2O4S2 | 392.671 g/mol
2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)amino]-5-chloropyridine provides good yields of vinyl triflates from the corresponding ketone enolates or dienolates. It is used in the total synthesis of (-)-porantheridine and the trans decahydroquinoline alkaloid (+)-219A. It is also used as a reactant for Suzuki-Miyaura cross coupling, synthesis of nicotinic acetylcholine receptor-selective ligands, enantioselective desymmetrizing palladium catalyzed carbonylation reactions, synthesis of high affinity niacin receptor GPR109A agonists and in preparation of heteroaromatics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-[N,N-Bis(trifluorométhylsulfonyl)amino]-5-chloropyridine fournit de bons rendements de triflates de vinyle à partir des énolates ou diénolates de cétone correspondants. Il est utilisé dans la synthèse totale de (-)-porantheridine et de l’alcaloïde trans décahydroquinoléine (+)-219A. Il est également utilisé comme réactif pour le couplage croisé Suzuki-Miyaura, la synthèse de ligands sélectifs des récepteurs de l’acétylcholine nicotinique, les réactions de carbonylation catalysées par le palladium et la déshydratation énantiosélective, la synthèse d’agonistes GPR109A des récepteurs de niacine à haute affinité et la préparation d’hétéroaromatiques.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker sous gaz inerte sec. Il est sensible à l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 145100-51-2
Formule moléculaire C7H3ClF6N2O4S2
Poids moléculaire (g/mol) 392.671
Numéro MDL MFCD00191833
Clé InChI TUFGVZMNGTYAQD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-n,n-bis trifluoromethylsulphonyl amino-5-chloropyridine, 2-n,n-bis trifluoromethanesulfonyl amino-5-chloropyridine, comins' reagent, n-5-chloro-2-pyridyl triflimide, 2-n,n-bis trifluoromethylsulfonyl amino-5-chloropyridine, comins triflating reagent, n-5-chloro-2-pyridyl bis trifluoromethanesulfonimide, n-5-chloropyridin-2-yl-1,1,1-trifluoro-n-trifluoromethylsulfonyl methanesulfonamide, n-5-chloropyridin-2-yl triflimide, n-5-chloropyridin-2-yl-1,1,1-trifluoro-n-trifluoromethyl sulfonyl methanesulfonamide
CID PubChem 388544
Nom IUPAC N-(5-chloropyridin-2-yl)-1,1,1-trifluoro-N-(trifluorométhylsulfonyl)méthanesulfonamide
SMILES C1=CC(=NC=C1Cl)N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)amino]-5-chloropyridine
Point de fusion 44°C to 47°C
Quantité 5 g
Beilstein 5833971
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 392.68
Pourcentage de pureté 99%