Learn More
2-[N,N-Bis(trifluorométhylsulfonyl)amino]-5-chloropyridine, TRC
Code produit 30331995
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30331995 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30331995 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB58556510G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)amino]-5-chloropyridine
CAS 145100-51-2
Formule moléculaire C7H3ClF6N2O4S2
Quantité 10 g
Synonyme N-(5-Chloro-2-pyridinyl)-1,1,1-trifluoro-N-[(trifluoromethyl)sulfonyl]methanesulfonamide, Comins' Reagent, N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)-5-chloro-2-pyridinamine, N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)-5-chloro-2-pyridylamine, N-(5-Chloro-2-pyridyl)triflimide, N-(5-Chloropyridin-2-yl)-1,1,1-trifluoro-N-[(trifluoromethyl)sulfonyl]methanesulfonamide, NSC 683533
Formule InChI InChI=1S/C7H3ClF6N2O4S2/c8-4-1-2-5(15-3-4)16(21(17,18)6(9,10)11)22(19,20)7(12,13)14/h1-3H
SMILES FC(F)(F)S(=O)(=O)N(c1ccc(Cl)cn1)S(=O)(=O)C(F)(F)F
Nom IUPAC N-(5-chloropyridine-2-yl)-1,1,1-trifluoro-N-(trifluorométhylsulfonyl)sulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 392.68
Poids de la formule 391.9127