Learn More
2-[N,N-Bis(trifluorométhylsulfonyl)amino]pyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11328406
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11328406 5 g 5g
11318406 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11328406 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17433.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 145100-50-1 | Molecular Formula: C7H4F6N2O4S2 | Molecular Weight: 358.23 g/mol
2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)amino]pyridine is a reactive agent used for conversion of lithium enolates of ketones to vinyl triflates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-[N,N-Bis(trifluorométhylsulfonyl)amino]pyridine est un agent réactif utilisé pour la conversion des énolates de lithium des cétones en triflates de vinyle.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Il est sensible à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 145100-50-1
Formule moléculaire C7H4F6N2O4S2
Poids moléculaire (g/mol) 358.23
Numéro MDL MFCD00191834
Clé InChI DXLQEJHUQKKSRB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-n,n-bis trifluoromethylsulfonyl amino pyridine, 1,1,1-trifluoro-n-pyridin-2-yl-n-trifluoromethyl sulfonyl methanesulfonamide, n-pyridin-2-yl triflimide, 2-n,n-bis trifluoromethyl sulphonylamino pyridine, n-2-pyridyl triflimide, n-2-pyridyl bis trifluoromethanesulfonimide, pyridin-2-amine, n,n-bis trifluoromethylsulfonyl, 2-bis trifluoromethylsulfonyl amino pyridine, 1,1,1-trifluoro-n-pyridin-2-yl-n-trifluoromethanesulfonylmethanesulfonamide, n,n-bis trifluoromethylsulfonyl-2-pyridylamine
CID PubChem 534172
Nom IUPAC 1,1,1-trifluoro-N-(pyridin-2-yl)-N-trifluoromethanesulfonylmethanesulfonamide
SMILES FC(F)(F)S(=O)(=O)N(C1=CC=CC=N1)S(=O)(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)amino]pyridine
Point de fusion 37°C to 41°C
Point d’ébullition 97°C (2 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Beilstein 5832565
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Hydrolyzes in water.
Poids de la formule 358.24
Pourcentage de pureté 98%