Learn More
Chlorhydrate de 2-[(N,N-dibenzylamino)méthyl]cyclohexanone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-[(N,N-Dibenzylamino)methyl]cyclohexanone, Hydrochloride |
| CAS | 102596-84-9 |
| Formule moléculaire | C21 H25 N O . Cl H |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H25NO.ClH/c23-21-14-8-7-13-20(21)17-22(15-18-9-3-1-4-10-18)16-19-11-5-2-6-12-19;/h1-6,9-12,20H,7-8,13-17H2;1H |
| SMILES | Cl.O=C1CCCCC1CN(Cc2ccccc2)Cc3ccccc3 |
| Nom IUPAC | 2-[(dibencilamino)metil]ciclohexan-1-ona;clorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 343.89 |
| Poids de la formule | 343.1703 |