Learn More
Chlorhydrate de 2-[(N,N-dibenzylamino)méthyl]cyclohexanone, TRC
Code produit 30358713
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30358713 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30358713 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD416960100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[(N,N-Dibenzylamino)methyl]cyclohexanone, Hydrochloride
CAS 102596-84-9
Formule moléculaire C21 H25 N O . Cl H
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H25NO.ClH/c23-21-14-8-7-13-20(21)17-22(15-18-9-3-1-4-10-18)16-19-11-5-2-6-12-19;/h1-6,9-12,20H,7-8,13-17H2;1H
SMILES Cl.O=C1CCCCC1CN(Cc2ccccc2)Cc3ccccc3
Nom IUPAC 2-[(dibencilamino)metil]ciclohexan-1-ona;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 343.89
Poids de la formule 343.1703