Learn More
2-n-propyl-1-heptanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449520
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449520 5 g 5g
11439520 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11449520 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50340.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10042-59-8 | C10H22O | 158.285 g/mol
2-n-Propyl-1-heptanol is used as a starting material for the production of plasticizers for PVC, e.g. Palatinol™ 10-P.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le2-n-propyl-1-heptanol est utilisé comme élément de départ pour la production de plastifiants pour PVC, par exemple le Palatinol™ 10-P.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Miscible avec la plupart des solvants organiques courants.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10042-59-8
Formule moléculaire C10H22O
Poids moléculaire (g/mol) 158.285
Numéro MDL MFCD00046768
Clé InChI YLQLIQIAXYRMDL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-propyl-1-heptanol, 1-heptanol, 2-propyl, 2-propylheptanol, 2-n-propyl-1-heptanol, 2-propylheptyl alcohol, 2-propyl heptanol, 2-propyl-heptan-1-ol, acmc-20ann4, 2-propyl-1-heptanol #, dsstox_cid_9302
CID PubChem 24847
Nom IUPAC 2-propylheptane-1-ol
SMILES CCCCCC(CCC)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-n-Propyl-1-heptanol
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Miscible with most common organic solvents.
Poids de la formule 158.28
Pourcentage de pureté 98%