Learn More
2-(n-propylthio)éthanol, 98 %
Code produit 11343216
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11343216 5 g 5g
11353216 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11343216 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12528.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22812-90-4
Formule moléculaire C5H12OS
Poids moléculaire (g/mol) 120.21
Numéro MDL MFCD00014041
Clé InChI KCWWXXYQPUDKBX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-propylthio ethanol, 2-hydroxyethyl propyl sulfide, 2-n-propylthio ethanol, 2-hydroxyethyl n-propyl sulfide, 2-propylsulfanyl ethanol, 2-propylthioethan-1-ol, acmc-209fyz, ethanol, 2-propylthio, 2-propylsulfanyl ethanol #, 2-hydroxyethyln-propylsulfide
CID PubChem 89850
Nom IUPAC 2-propylsulfanyléthanol
SMILES CCCSCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(n-Propylthio)ethanol
Densité 0.99
Point d’ébullition 199°C to 200°C
Point d’éclair 98°C (208°F)
Odeur Unpleasant
Formule linéaire CH3(CH2)2S(CH2)2OH
Indice de réfraction 1.4815
Quantité 5 g
Numéro UN UN1760
Beilstein 1731984
Poids de la formule 120.21
Pourcentage de pureté 98%