Learn More
2-(naphtalén-1-yl)acétonitrile, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | (Naphthalen-1-yl)acetonitrile (1-Naphthylacetonitrile) |
| CAS | 132-75-2 |
| Formule moléculaire | C12 H9 N |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | (Naphthalen-1-yl)acetonitrile, Naphazoline Nitrate Imp. C (EP), Naphazoline Hydrochloride Imp. C (EP), 1-Naphthylacetonitrile |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H9N/c13-9-8-11-6-3-5-10-4-1-2-7-12(10)11/h1-7H,8H2 |
| SMILES | N#CCc1cccc2ccccc12 |
| Nom IUPAC | 2-naphtalén-1-ylacétonitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 167.21 |
| Poids de la formule | 167.0735 |