Learn More
2-(Naphthalen-1-yl)ethanol, 97%, BLD Pharm™
Code produit 31449075
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31449075 500 g
31435324 1 g
31448106 10 g
31435382 25 g
31444268 100 g
31435564 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31449075 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD13887500g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Naphthalen-1-yl)ethanol
CAS 773-99-9
Formule moléculaire C12H12O
Numéro MDL MFCD00004050
Quantité 500 g
SMILES C1=CC=CC2=CC=CC(=C12)CCO
Poids moléculaire (g/mol) 172.22
Pourcentage de pureté 97%