Learn More
Acide 2-naphtalène-boronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11491167
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11491167 1 g 1g
11401177 5 g -
11411177 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11491167 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24157.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 32316-92-0 | C10H9BO2 | 171.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32316-92-0
Formule moléculaire C10H9BO2
Poids moléculaire (g/mol) 171.99
Numéro MDL MFCD00236051
Clé InChI KPTRDYONBVUWPD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-naphthaleneboronic acid, 2-naphthylboronic acid, naphthalene-2-boronic acid, 2-naphthalene boronic acid, 2-naphthaleneylboronic acid, naphthalenyl-2-boronic acid, 2-naphtahaleneboronic acid, beta-naphthylboronic acid, naphthalen-2-boronic acid, naphthalen-2-yl-boranediol
CID PubChem 2734375
SMILES OB(O)C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Naphthaleneboronic acid
Point de fusion ∼267°C
Quantité 1 g
Beilstein 2936449
Nom IUPAC Acide naphtalène-2-ylboronique
Poids de la formule 171.99
Pourcentage de pureté 97%