Learn More
Acide d’hydrate 2-naphtalènesulfonique, 90 %, technique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10486169 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10486169 5 g Flacon en verre 5g
10187949 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10486169 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 428690050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 76530-12-6 | C10H8O3S | 208.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76530-12-6 , 120-18-3
Formule moléculaire C10H8O3S
Poids moléculaire (g/mol) 208.23
Numéro MDL MFCD00149271
Clé InChI KVBGVZZKJNLNJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme naphthalene-2-sulfonic acid hydrate, 2-naphthalenesulfonic acid hydrate, 2-naphthalenesulfonic acid monohydrate, 2-naphthalenesulfonicacid, hydrate 1:1, kyselina2-naftalensulfonova, acmc-20aj4s, ksc352o8d, c10h8so3.h2o, 2-naphthalene-sulfonic acid monohydrate, naphthalene-2-sulphonic acid monohydrate
CID PubChem 20499058
Nom IUPAC Acide naphtalène-2-sulfonique;hydrate
SMILES OS(=O)(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Naphthalenesulfonic acid hydrate
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Couleur Gris
Densité 1.4400g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.44
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 208.24
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Naphthalenesulfonic acid hydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.