Learn More
2-naphtalénéthiol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10569531 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10569531 5 g Flacon en verre 5g
10643762 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10569531 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 334520050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.05€
    39.65€ / 5g
    Économisez 8.40€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 91-60-1 | C10H8S | 160.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91-60-1
Formule moléculaire C10H8S
Poids moléculaire (g/mol) 160.2
Numéro MDL MFCD00004086
Clé InChI RFCQDOVPMUSZMN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-naphthalenethiol, 2-mercaptonaphthalene, 2-thionaphthol, thionaphthol, 2-naphthyl mercaptan, vulcamel tbn, 2-naphthyl thiol, renacit 1, rpa no. 2, rpa 2
CID PubChem 7058
Nom IUPAC naphtalène-2-thiol
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)S
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Naphthalenethiol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 79°C to 83°C
Couleur Crème à blanc
Point d’ébullition 286°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15, 6464
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in organic solvents
Poids de la formule 160.2
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Naphthalenethiol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.