Learn More
Acide 2-naphtoïque (acide 2-naphtalènecarboxylique), TRC
Code produit 30474038
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30474038 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30474038 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN3456405G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Naphthoic Acid
CAS 93-09-4
Formule moléculaire C11H8O2
Quantité 5 g
Synonyme 2-Naphthalenecarboxylic Acid, β-Naphthoic Acid, 2-Naphthoic Acid (8CI), 2-Carboxynaphthalene, 2-Maythic Acid, 2-Naphthylcarboxylic Acid, Isonaphthoic Acid, NSC 59901, GI 149398X, BRL-19764HT, SKF-58865, Salmeterol related
Formule InChI InChI=1S/C11H8O2/c12-11(13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H,(H,12,13)
SMILES OC(=O)c1ccc2ccccc2c1
Nom IUPAC Acide carboxylique-napthalène-2
Poids moléculaire (g/mol) 172.18
Poids de la formule 172.0524