Learn More
acide 2-naphthoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11381827
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11381827 25 g 25g
11371827 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11381827 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05102.14
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 93-09-4 | C11H8O2 | 172.183 g/mol
2-Naphthoic acid is an unprotected acid undergoes lithiation, e.g. with s-BuLi, by stereospecific 1,4-addition, providing a facile route to 1,2,2-trisubstituted 1,2-dihydronaphthalenes. It is also used as an intermediate in organic synthesis. The fluorescence spectra and electronic absorption of 2-naphthoic acid was studied.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2-naphthoïque est un acide non protégé soumis à une lithiation, par exemple avec s-BuLi, par addition-1,4 stéréospécifique, pourvoyant une voie facile vers les 1,2,2-trisubstitués 1,2-dihydronaphtalènes Il est également utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique. Les spectres de fluorescence et l’absorption électronique de l’acide naphthoïque 2 ont été étudiés.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, l’éther diéthylique, le méthanol et l’acétate d’éthyle 20 mg/ml). Insoluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93-09-4
Formule moléculaire C11H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 172.183
Numéro MDL MFCD00004101
Clé InChI UOBYKYZJUGYBDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-naphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, isonaphthoic acid, 2-carboxynaphthalene, 2-maythic acid, beta-naphthoic acid, ne-2-carboxylic acid, unii-qlg01v0w2l, naphthalene-beta-carboxylic acid, .beta.-naphthoic acid
CID PubChem 7123
ChEBI CHEBI:36106
Nom IUPAC Acide carboxylique-napthalène-2
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Naphthoic acid
Point de fusion 182°C to 186°C
Densité 1.08
Point d’éclair 205°C (401°F)
Quantité 25 g
Beilstein 972039
Merck Index 14,6382
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,diethyl ether,methanol,and ethyl acetate (20mg/ml). Insoluble in water.
Poids de la formule 172.18
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Naphthoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Naphthalenecarboxylic acid