Learn More
Acide 2--naphthoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15700829 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15700829 100 g Flacon en verre 100g
10347500 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15700829 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 177321000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 93-09-4 | C11H8O2 | 172.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93-09-4
Formule moléculaire C11H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 172.18
Numéro MDL MFCD00004101
Clé InChI UOBYKYZJUGYBDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-naphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, isonaphthoic acid, 2-carboxynaphthalene, 2-maythic acid, beta-naphthoic acid, ne-2-carboxylic acid, unii-qlg01v0w2l, naphthalene-beta-carboxylic acid, .beta.-naphthoic acid
CID PubChem 7123
ChEBI CHEBI:36106
Nom IUPAC Acide carboxylique-napthalène-2
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Naphthoic acid
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 183°C to 187°C
Couleur Blanc à beige
Densité 205g/mL
Point d’ébullition >300°C
Point d’éclair 205°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C10H7CO2H
Quantité 100 g
Beilstein 09, 656
Merck Index 15, 6467
Informations sur la solubilité Solubility in water: <0.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 172.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre